Learn More
(±)-talidomida-d4 (fenil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thalidomide-d4 |
| CAS | 1219177-18-0 |
| Fórmula molecular | C13 2H4 H6 N2 O4 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9 H,5-6H2,(H,14,16,17)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c2c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetradeuterio-2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 262.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.0892 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |