Learn More
R&D Systems™ Thalidomide 4'-oxyacetamide-PEG2-amine
Código de producto. 18708696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18708696 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18708696 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6967/25
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Thalidomide-PEG2-ethylamine
Thalidomide 4'-oxyacetamide-PEG2-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG linker with ethylamine terminal ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
This product has been recently renamed. The previous name for this product was Thalidomide - linker 14
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]-2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetamide hydrochloride
CAS 2376990-30-4
Sinónimo Thalidomide - linker 14
Cantidad 25 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C21H26N4O8.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.92
Tipo de producto Ligand
Pureza 95%