Learn More
Tocris Bioscience™ Thalidomide 4'-ether-alkylC8-amine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18739006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18739006 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18739006 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7403/25
Cereblon ligand with alkyl linker and terminal amine for onward chemistry
Thalidomide 4'-ether-alkylC8-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC8 linker with a terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(8-Aminooctyl)oxy]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione hydrochloride
CAS 2636798-38-2
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C21H27N3O5.HCl
Pureza 0.95