Learn More
Tocris Bioscience™ Thalidomide 4'-ether-alkylC5-azide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18769586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18769586 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18769586 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7522/25
Cereblon ligand with alkyl linker and terminal azide for onward chemistry
Thalidomide 4'-ether-alkylC5-azide is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC5 linker with a terminal azide ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Azidopentoxy)-2-(2,6-dioxopiperidin-3 yl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
CAS 2411098-96-7
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C18H19N5O5
Pureza 0.95