Learn More
THAL-SNS-032, MedChemExpress
Código de producto. 16477857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16477857 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16477857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY123937
MedChemExpress THAL-SNS-032 is a selective CDK9 degrader PROTAC consisting of a CDK-binding SNS-032 ligand linked to a thalidomide derivative that binds the E3 ubiquitin ligase Cereblon (CRBN).
THAL-SNS-032 is a selective CDK9 degrader PROTAC consisting of a CDK-binding SNS-032 ligand linked to a thalidomide derivative that binds the E3 ubiquitin ligase Cereblon (CRBN).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material THAL-SNS-032
CAS 2139287-33-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H52N8O10S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCOCCOCCOCCNC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O)CN4CCC(C(NC5=NC=C(SCC6=NC=C(C(C)(C)C)O6)S5)=O)CC4
Peso molecular (g/mol) 869.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 869.02
Porcentaje de pureza 97.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease