Learn More
TH588, MedChemExpress
Código de producto. 16491557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491557 50 mg 50 miligramos
16483326 25 mg 25 miligramos
16438087 5 mg 5 miligramos
16415996 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12814
MedChemExpress TH588 is first-in-class nudix hydrolase family inhibitor that potently and selectively engage and inhibit the MTH1 (IC50= 5 nM).
TH588 is first-in-class nudix hydrolase family inhibitor that potently and selectively engage and inhibit the MTH1 (IC50= 5 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TH588
CAS 1609960-31-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12Cl2N4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 16 mg/mL (54.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC1=NC(C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)=CC(NC3CC3)=N1
Peso molecular (g/mol) 295.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.17
Porcentaje de pureza 98.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death