Learn More
TH5487, MedChemExpress
Código de producto. 16485238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485238 10 mg 10 miligramos
16477957 5 mg 5 miligramos
16415916 100 mg 100 miligramos
16401457 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16485238
Marca: Medchem Express HY125276
MedChemExpress TH5487 is a potent 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1) inhibitor with an IC50 of 342 nM. TH5487 stops OGG1 from recognizing its DNA substrate, inhibits DNA repair and modifies OGG1 chromatin dynamics, which results in the inhibition of proinflammatory pathway genes.
TH5487 is a potent 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1) inhibitor with an IC50 of 342 nM. TH5487 stops OGG1 from recognizing its DNA substrate, inhibits DNA repair and modifies OGG1 chromatin dynamics, which results in the inhibition of proinflammatory pathway genes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TH5487
CAS 2304947-71-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18BrIN4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (46.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(N(C2=CC=CC(Br)=C2N3)C3=O)CC1)NC4=CC=C(I)C=C4
Peso molecular (g/mol) 541.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.18
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation