Learn More
TH34, MedChemExpress
Código de producto. 16487247
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487247 5 mg 5 miligramos
16480837 50 mg 50 miligramos
16473116 25 mg 25 miligramos
16444538 10 mg 10 miligramos
16405396 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16487247
Marca: Medchem Express HY111818
MedChemExpress TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.
TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TH34
Forma física Solid
CAS 2196203-96-8
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (585.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C1=CC=C(C)C(NCC2=CC=CC=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 256.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza 98.41%