Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TH-13 6 x 50 ml
Código de producto. 13496083 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
13496083 6 x 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13496083 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18730.00€
    17700.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1030.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Logre una separación en gradientes o sedimentación directa en la parte inferior del tubo con estos rotores, diseñado para tubos cónicos o redondos.
Logre una separación en gradientes o sedimentación directa en la parte inferior del tubo con el rotor basculante Thermo Scientific™ TH13-6 x 50 ml, diseñado para tubos cónicos o redondos.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Intercambio de rotores
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Thermo Scientific™ Auto-ID™Identificación instantánea de rotor
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad
  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante TH13-6x50
Material Cestillos de aluminio con titanio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 6 x 50 mL
RCF máx. 30.314 x g
Vel. máx 13.100 rpm
Radio (métrico) 107 mm
Radio mín. (métrico) 33 mm
Factor K 1503
Longitud máx. del tubo 104 mm
Diámetro máx. del tubo 29 mm
Peso neto 15,8 lb (7,2 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000
Ángulo 90°
Biocontainment Sí