Learn More
Th(NO3)4 para AAS 10 g/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996173 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ML
12996173 50 mL 50 ML
1 options
Código de producto. 12996173 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor MM 007 050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Th(NO3)4
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 10 g/L
Tipo Modificador de matriz para AAS
Cantidad 50 mL