Learn More
TH 588
Descripción
TH 588 is a potent MTH1 inhibitor (IC50 = 5 nM). Induces oxidative DNA damage and reduces survival in cancer cells. Inhibits growth of breast and colorectal cancer xenografts in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N4-Cyclopropyl-6-(2,3-dichlorophenyl)-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 1609960-31-7 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C13H12Cl2N4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 295.17 |