Learn More
TH-302, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TH-302 |
| CAS | 918633-87-1 |
| Fórmula molecular | C9 H16 Br2 N5 O4 P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N,N'-Bis(2-bromoethyl)phosphorodiamidic Acid (1-Methyl-2-nitro-1H-imidazol-5-yl)methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16Br2N5O4P/c1-15-8(6-12-9(15)16(17)18)7-20-21(19,13-4-2-10)14-5-3-11/h6H,2-5,7H2,1H3,(H2,13,14,19) |
| SMILES | Cn1c(COP(=O)(NCCBr)NCCBr)cnc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-N-[(2-bromoetilamino)-[(3-metil-2-nitroimidazol-4-il)metoxi]fosforil]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 449.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.9307 |