Learn More
R&D Systems™ TH 10785
Código de producto. 18797406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18797406 50 mg 50 miligramos
18746956 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18797406 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7778/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. OGG1 activator
TH 10785 is an 8-oxo guanine DNA glycosylase 1 (OGG1) activator. It binds in the active site of OGG1 and increases its recruitment to oxidative DNA damage and its repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine
CAS 1002801-51-5
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Glycosylase Activators
Fórmula molecular C17H21N3
Pureza 0.98