Learn More
TGX-221, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TGX-221 |
| CAS | 663619-89-4 |
| Fórmula molecular | C21H24N4O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 7-Methyl-2-(4-morpholinyl)-9-[1-(phenylamino)ethyl]-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 7-Methyl-2-(morpholin-4-yl)-9-[1-(phenylamino)ethyl]pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N4O2/c1-15-12-18(16(2)22-17-6-4-3-5-7-17)21-23-19(13-20(26)25(21)14-15)24-8-10-27-11-9-24/h3-7,12-14,16,22H,8-11H2,1-2H3 |
| SMILES | OC(=O)C1CCC(CNC(=O)OC(C)(C)C)CC1 |
| Nombre IUPAC | 9-(1-anilinoetil)-7-metil-2-morfolin-4-ilpirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 364.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.1899 |