Learn More
TGX-221, MedChemExpress
Código de producto. 16464536
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464536 100 mg 100 miligramos
16426007 5 mg 5 miligramos
16419826 50 mg 50 miligramos
16403288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464536 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10114
MedChemExpress TGX-221 is a potent, selective, and cell membrane permeable inhibitor of the PI3K p110β catalytic subunit, used for cancer treatment.
TGX-221 is a potent, selective, and cell membrane permeable inhibitor of the PI3K p110β catalytic subunit, used for cancer treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TGX-221
Forma física Solid
CAS 663619-89-4
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (34.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1N2C(C(C(NC3=CC=CC=C3)C)=CC(C)=C2)=NC(N4CCOCC4)=C1
Peso molecular (g/mol) 364.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.44
Porcentaje de pureza 98.0%