Learn More
Tocris Bioscience™ TGX 221
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18718348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18718348 10 mg 10 miligramos
18711819 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18718348
Marca: Tocris Bioscience™ 5832/10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Potent and selective PI 3-kinase β inhibitor
TGX 221 is a potent and selective PI 3-kinase β inhibitor (IC50 values are 0.007, 0.1, 3.5 and 5 μM for the β, δ, γ and α isoforms, respectively). Shows >1,000-fold selectively for PI 3-kinase β over a range of other kinases. Inhibits thrombus formation in animal models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methyl-2-(4-morpholinyl)-9-[1-(phenylamino)ethyl]-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
CAS 663619-89-4
Cantidad 10 mg
Objetivo PI 3-Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C21H24N4O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.44
Pureza >98%