Learn More
TGSH, TRC
Código de producto. 30134179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134179 100 g 100 g
30135084 25 g 25 g
17953055 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT337970100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41481-66-7
Peso molecular (g/mol) 330.4
Sinónimo Phenol, 4,4'-sulfonylbis[2-(2-propenyl)- (9CI), 4,4'-Sulfonylbis[2-(2-propen-1-yl)phenol], 2,2'-Diallyl-4,4'-sulfonyldiphenol, 3,3'-Diallyl-4,4'-dihydroxybiphenyl sulfone, 3,3'-Diallyl-4,4'-dihydroxydiphenylsulfone, 4,4'-Sulfonylbis(2-allylphenol), Bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl) sulfone, Bis(4-hydroxy-3-allylphenyl) sulfone, TG-SA, TGSH
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxi-3-prop-2-enilfenilo)sulfonil-2-prop-2-enilfenol
SMILES Oc1ccc(cc1CC=C)S(=O)(=O)c2ccc(O)c(CC=C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diallyl-4,4'-dihydroxydiphenylsulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H18 O4 S
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O4S/c1-3-5-13-11-15(7-9-17(13)19)23(21,22)16-8-10-18(20)14(12-16)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0926
Porcentaje de pureza >95%