Learn More
TGR5 Receptor Agonist, MedChemExpress
Descripción
TGR5 Receptor Agonist can induce peripheral and central hypersensitivity to bladder distension in mice, and increase intracellular Ca2+ concentration. TGR5 Receptor Agonist can also reduces food intake and improves insulin responsiveness, in diet-induced obese mice. TGR5 Receptor Agonist can be used to research diabetes, bladder hypersensitivity and anti-obesity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TGR5 Receptor Agonist |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1197300-24-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H14Cl2N2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Sinónimo | CCDC |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 48 mg/mL (132.88 mM) |
| Mostrar más |