missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGFBR2 Mouse anti-Human, Clone: OTI3B4, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17568823
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17568823 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17568823 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807912S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TGFBR2 Monoclonal antibody specifically detects TGFBR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno TGFBR2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TGFBR2
N.º de referencia del gen P37173
Alias de gen 1110020H15Rik; AAT3; AU042018; DNIIR; FAA3; LDS1B; LDS2; LDS2B; MFS2; RIIC; RIIDN; TAAD2; TbetaRII; TbetaR-II; TBR-II; tgf beta receptor 2; TGF-beta 2; TGF-beta receptor II; TGF-beta receptor type II; TGF-beta receptor type IIB; TGF-beta receptor type-2; TGFbeta RII; TGFbeta type II receptor; TGF-beta type II receptor; TGFbeta-RII; TGFBR2; Tgfbr2T; TGFR2; TGFR-2; transforming growth factor beta receptor 2; transforming growth factor beta receptor II; transforming growth factor beta receptor type II; transforming growth factor beta receptor type IIC; transforming growth factor, beta receptor 2; transforming growth factor, beta receptor II; transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa); transforming growth factor, beta receptor II alpha; transforming growth factor, beta receptor II beta; transforming growth factor, beta receptor II delta; transforming growth factor, beta receptor II epsilon; transforming growth factor, beta receptor II gamma; transforming growth factor, beta receptor IIT; transforming growth factor-b type II receptor; transforming growth factor-beta receptor type II; transforming growth factor-beta type II receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 23-294 of human TGFBR2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7048
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.