Learn More
R&D Systems TGF-beta Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 plex |
| Especie | Human, Mouse, Rat, Porcine |
| Objetivo de unión | TGF beta 1/2/3 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 7040 |
| Sinónimo | ARVD1, CED, DPD1, LAP, LDS5, RNHF, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFB2, TGFB3, TGFbeta, TGFbeta 1, TGFbeta 2, TGFbeta 3, transforming growth factor, beta 1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |