missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta 2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18019671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18019671 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18019671 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AB112NA

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

TGF-beta 2 Polyclonal specifically detects TGF-beta 2 in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGF-beta 2
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.25 ug/mL, Simple Western 2.5 ug/mL, Neutralization 0.3-1.5 ug/mL
Alias de gen BSC-1 cell growth inhibitor, Cetermin, Glioblastoma-derived T-cell suppressor factor, G-TSF, MGC116892, Polyergin, TGFB2, TGFbeta 2, TGF-beta2, TGF-beta-2, transforming growth factor beta-2, transforming growth factor, beta 2
Símbolos de los genes TGFB2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Porcine platelet-derived TGF-beta 2
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7042
Especificidad de la prueba Detects TGF-beta 2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody is highly specific for TGF-beta 2 and TGF-beta 1.2 but will cross-react with other TGF-beta variants with at least 100-fold lower sensitivity. It will also neutralize the biological activity of TGF-beta 1.2, at a 50 fold higher IgG concentration.
Reconstitución Reconstitute at 1 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Multi-species
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.