Learn More
TG4-155, MedChemExpress
Código de producto. 16457566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457566 100 mg 100 miligramos
16443626 25 mg 25 miligramos
16437668 10 mg 10 miligramos
16433677 50 mg 50 miligramos
16400138 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16457566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18971
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress TG4-155 is a potent, brain-permeant and selective EP2 receptor antagonist with a Ki of 9.9 nM. TG4-155 shows low nanomolar antagonist activity against only EP2 and DP1. TG4-155 has an EP2 Schild KB of 2.4 nM and displays 550-4750-fold selectivity for EP2 over EP1, EP3, EP4 and IP, but only 14-fold selectivity against the DP1 receptor.
TG4-155 is a potent, brain-permeant and selective EP2 receptor antagonist with a Ki of 9.9 nM. TG4-155 shows low nanomolar antagonist activity against only EP2 and DP1. TG4-155 has an EP2 Schild KB of 2.4 nM and displays 550-4750-fold selectivity for EP2 over EP1, EP3, EP4 and IP, but only 14-fold selectivity against the DP1 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TG4-155
CAS 1164462-05-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N2O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (316.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1C(C)=CC2=C1C=CC=C2)/C=C/C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 394.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.46
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation