Learn More
TG101209, MedChemExpress
Descripción
TG101209 is a selective JAK2 inhibitor with IC50 of 6 nM, less potent to Flt3 and RET with IC50 of 25 nM and 17 nM, appr 30-fold selective for JAK2 than JAK3, and sensitive to JAK2V617F and MPLW515L/K mutations.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TG101209 |
| CAS | 936091-14-4 |
| Color | Gris |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H35N7O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (98.10 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)C)=NC=C2C)=C1)(NC(C)(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 509.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 509.67 |
| Mostrar más |