Learn More
TG100-115, TRC
Código de producto. 30454389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454389 5 mg 5 miligramos
30454174 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3377955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 677297-51-7
Fórmula molecular C18H14N6O2
Peso molecular (g/mol) 346.34
Sinónimo TG 100115, 6,7-Bis(3-hydroxyphenyl)pteridine-2,4-diamine, TG100-115
Nombre IUPAC 3-[2,4-diamino-7-(3-hidroxifenil)pteridina-6-il]fenol
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c3cccc(O)c3)c(nc2n1)c4cccc(O)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-(2,4-Diamino-6,7-pteridinediyl)bis-phenol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14N6O2/c19-16-15-17(24-18(20)23-16)22-14(10-4-2-6-12(26)8-10)13(21-15)9-3-1-5-11(25)7-9/h1-8,25-26H,(H4,19,20,22,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1178