Learn More
TG100-115, MedChemExpress
Código de producto. 16449816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449816 50 mg 50 miligramos
16435997 5 mg 5 miligramos
16413278 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16449816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10111
MedChemExpress TG100-115 is a selective PI3Kγ/PI3Kδ inhibitor with IC50s of 83 and 235 nM, respectively.
TG100-115 is a selective PI3Kγ/PI3Kδ inhibitor with IC50s of 83 and 235 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TG100-115
CAS 677297-51-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14N6O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (96.23 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C)
SMILES NC1=C(C(N=C2C3=CC(O)=CC=C3)=NC(N)=N1)N=C2C4=CC(O)=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 346.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.34
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation