Learn More
TG003, MedChemExpress
Código de producto. 16496736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496736 100 mg 100 miligramos
16476458 10 mg 10 miligramos
16412567 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15338
MedChemExpress TG003 is a potent inhibitor of Clk1/Sty; inhibits Clk1 and Clk4 with IC50 values of 20 and 15 nM, respectively.
TG003 is a potent inhibitor of Clk1/Sty
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TG003
CAS 719277-26-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15NO2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (501.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C1SC2=CC=C(C=C2N\1CC)OC)=O.[Z]
Peso molecular (g/mol) 249.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.33
Porcentaje de pureza 98.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease