Learn More
TG 100801, MedChemExpress
Descripción
TG 100801 is a prodrug that generates TG 100572 by de-esterification in development to treat age-related macular degeneration. TG 100572 is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TG 100801 |
| CAS | 867331-82-6 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H30ClN5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 5.56 mg/mL (9.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(Cl)C(C3=CC(C)=C(N=C(NC(C=C4)=CC=C4OCCN5CCCC5)N=N6)C6=C3)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 580.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 580.08 |
| Mostrar más |