Learn More
TG 100572 Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16483608
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483608 10 mg 10 miligramos
16440929 1 mg 1 miligramo
16420007 50 mg 50 miligramos
16456337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483608 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10185
MedChemExpress TG 100572 Hydrochloride is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases; has IC50s of 2, 7, 2, 16, 13, 5, 0.5, 6, 0.1, 0.4, 1, 0.2 nM for VEGFR1, VEGFR2, FGFR1, FGFR2, PDGFRβ, Fgr, Fyn, Hck, Lck, Lyn, Src, Yes, respectively.
TG 100572 Hydrochloride is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TG 100572 Hydrochloride
CAS 867331-64-4
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27Cl2N5O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(O)C=C1C2=CC(C)=C(N=C(NC(C=C3)=CC=C3OCCN4CCCC4)N=N5)C5=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 512.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.43
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation