Learn More
Ebro Electronic™ Termómetro de precisión TFX 430
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10635603
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
Pt 100
Puntiagudo
Revestimiento de vidrio
Romo
Longitud (métrico):
109 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda Longitud (métrico) unitSize
10635603 Romo 109 mm 1 PCS
10739063 Puntiagudo 109 mm 1 PCS
10033772 Revestimiento de vidrio 109 mm 1 PCS
10399282 Pt 100 109 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10635603 Proveedor Ebro Electronic™ N.º de proveedor 13405437A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Termómetro de referencia con sonda PT100 intercambiable
Termómetro de precisión modelo TFX 430. Alimentados por una batería de litio reemplazable, estos termómetros de precisión son dispositivos de medición de temperatura prácticos y estancos para una amplia gama de aplicaciones de medición y control en el laboratorio y en la industria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración de fábrica
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones: Laboratorio, control de temperatura, medición de aire, fluidos, sustancias dúctiles, medios agresivos y superficies
Altura (métrico) 22 mm
Incluye Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones
Longitud (métrico) 109 mm
Tiempo de medición De 1 a 15 s
Modelo TFX 430 y TPX 130
Tipo de sonda Romo
Resolución 0,01 °C, de −100 °C a +199,99 °C; 0,1 °C para el intervalo de medición restante
Peso (métrico) 90 g
Tipo de producto Termómetro de precisión
Almacenamiento de datos None
Temperatura máx. (imperial) 932°F
Temperatura máxima 500°C
Temperatura mín. (imperial) -148°F
Temperatura mín. (métrico) -100 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -100 °C a +500 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330
Duración de la batería Aprox. 5 años
Batería, tipo Litio 3 V/tipo CR 2477
Exactitud ±0,05 °C/±0,09 °F
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 54 mm
Clasificación IP IP 67