Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo TFT-80.-80,2
Código de producto. 12181690 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
12 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12181690 12 x 2 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12181690 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 54456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20645.00€
    19800.00€ / paquete de 1
    Ahorro 845.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Aumente el procesamiento de muestras con la capacidad de 12 puestos del rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ TFT-80.2.
Aumente el procesamiento de muestras con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ TFT-80.2 con capacidad para 12 puestos.
Recomendada para:
Pequeños volúmenes, proteínas, virus y aislamiento de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo TFT-80.2
Material Titanio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 12 x 2 mL
RCF máx. 429.643 x g
Vel. máx 80.000 rpm
Radio (métrico) 60,1 mm
Radio mín. (métrico) 33,9 mm
Factor K 22,6
Longitud máx. del tubo 51 mm
Diámetro máx. del tubo 8 mm
Peso neto 5,5 lb (2,5 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 25°
Promedio RCF 335.994 x g
RCF mín. 242.344 x g