Learn More
Tocris Bioscience™ TFRGAP-NH2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18717506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18717506 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18717506 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7742/1
PAR3 peptide agonist
TFRGAP-NH2 is a protease-activated receptor 3 (PAR3) peptide agonist. In vitro, it increases the expression of heme oxygenase (HO)-1 in osteoarthritis synovial fibroblasts (OASFs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 0.95
CAS 1872435-09-0
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Peso molecular M.W.-observed: 646.75