Learn More
Tocris Bioscience™ TFM-4AS-1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18065972
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18065972 10 mg 10 miligramos
18005692 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18065972
Marca: Tocris Bioscience™ 3813/10
Selective androgen receptor modulator (SARM)
Potent selective androgen receptor modulator (SARM) (IC50 = 30 nM). Steroidal compound. Exhibits limited effects on reproductive tissues and sebaceous glands; does not repress AP-1-sensitive MMP-1 reporter. Inhibits 5α-reductase type I and II (IC50 values are 2 and 3 nM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188589-61-9
Fórmula molecular C27H33F3N2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TFM-4AS-1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.56
Pureza >98%
Peso molecular 474.568