Learn More
MedChemExpress TFLLR-NH2(TFA)
Código de producto. 16461878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16461878 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16461878
Marca: MedChemExpress HYP0226A
MedChemExpress TFLLR-NH2 (TFA) is a selective PAR1 agonist with an EC50 of 1.9 μM.
Especificaciones
Pureza 99.77%
CAS 1313730-19-6
Contenido y almacenamiento Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecular 761.83 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (131.26 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (131.26 mM∣Need ultrasonic)