Learn More
MedChemExpress TFLLR-NH2(TFA)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.77% |
| CAS | 1313730-19-6 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Peso molecular | 761.83 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (131.26 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (131.26 mM∣Need ultrasonic) |