Learn More
WTW™ Sensor de temperatura TFK™ 325/HC
Descripción
Las mediciones de pH y ORP siempre deben tener una indicación de temperatura. Durante la medición de pH, la indicación de una temperatura para compensar el efecto de la temperatura, y la documentación, con la medición de ORP, solo para fines de documentación. Durante la medición de ISE, es importante que la calibración y la medición se realicen en el mismo intervalo de temperatura. Los sensores de temperatura de WTW se utilizan con electrodos de pH y ORP que no tienen su propio sensor de temperatura. Los sensores de temperatura están equipados con dos conectores de tipo banana de 4 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para electrodos de pH |
| Tipo | Sensor de temperatura |
| Longitud (métrico) | 1 m |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Sensor de temperatura | Sí |