Learn More
WTW™ Sensor de temperatura TFK™ 325/HC-3
Código de producto. 10727602
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
3 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Tamaño de la unidad
10727602 3 m cada uno
1 options
Código de producto. 10727602 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 109823
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los sensores de temperatura de WTW se utilizan con electrodos de pH y ORP que no tienen su propio sensor de temperatura
Las mediciones de pH y ORP siempre deben tener una indicación de temperatura. Durante la medición de pH, la indicación de una temperatura para compensar el efecto de la temperatura, y la documentación, con la medición de ORP, solo para fines de documentación. Durante la medición de ISE, es importante que la calibración y la medición se realicen en el mismo intervalo de temperatura. Los sensores de temperatura de WTW se utilizan con electrodos de pH y ORP que no tienen su propio sensor de temperatura. Los sensores de temperatura están equipados con dos conectores de tipo banana de 4 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para electrodos de pH
Tipo Sensor de temperatura
Longitud (métrico) 3 m
Longitud del cable (métrico) 3 m
Sensor de temperatura Sí