missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFIIB Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153293
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30153293 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30153293 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP149981CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TFIIB Polyclonal antibody specifically detects TFIIB in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFIIB
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen general transcription factor IIB, General transcription factor TFIIB, S300-II, TFIIBTF2BRNA polymerase II transcription factor IIB, transcription initiation factor IIB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human General Transcription Factor IIB using the numbering given in entry NP_001505.1 (GeneID 2959).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2959
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.