Learn More
Ebro Electronic™ Serie de higrómetros TFH 610 / TFH 620
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11753509
Change view
Click to view available options
Exactitud de temperatura:
± 0,3 °C
± 0,5 °C
Intervalo de temperatura (métrico):
De 0 °C a 60 °C
De 0 °C a 50 °C
Exactitud:
±2 % de humedad relativa
±2,5% HR
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Exactitud de temperatura Intervalo de temperatura (métrico) Exactitud unitSize
11753509 ± 0,5 °C De 0 °C a 50 °C ±2,5% HR 1 PCS
10402850 ± 0,3 °C De 0 °C a 60 °C ±2 % de humedad relativa 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11753509 Proveedor Ebro Electronic™ N.º de proveedor 13405610A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Higrómetro para medir la humedad y la temperatura.
  • robusto y resistente a los impactos
  • Alta precisión
  • °C/°F seleccionable
  • Aproximadamente 5 años de duración de la batería
  • < li>Desactivación automática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro
Intervalo de humedad del 0 al 100 % de HR
Resolución 0,1 % de humedad relativa
Exactitud ±2,5% HR
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Exactitud de temperatura ± 0,5 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 115 x 54 x 22 mm
Peso (métrico) 90 g
Incluye Fixed humidy probe