Learn More
Tocris Bioscience™ TFB-TBOA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18044592
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
18044592 1 mg 1 miligramo
18024272 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 18044592
Marca: Tocris Bioscience™ 2532/1
High affinity EAAT1 and EAAT2 blocker
TFB-TBOA is a potent and selective glial glutamate transporter EAAT1 and EAAT2 inhibitor (IC50 values are 17, 22 and 300 nM for EAAT2, EAAT1 and EAAT3 respectively). Has no effect on EAAT4 and EAAT5, or a wide range of neuronal receptors and transporters. Attenuates glutamate-stimulated intracellular Na+ elevation in astrocytes in vitro (IC50 = 43 nM). Induces severe convulsions in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-3-[[3-[[4-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino]phenyl]methoxy]-L-aspartic acid
CAS 480439-73-4
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 1 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C19H17F3N2O6
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 426.35
Para uso exclusivo en investigación