Learn More
TFAP, MedChemExpress
Código de producto. 16467407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
16467407 5 mg 5 miligramos
16445526 100 mg 100 miligramos
16424698 10 mg 10 miligramos
16410987 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16467407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112731
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress TFAP is a selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor, with an IC50 of 0.8 μM.
TFAP is a selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor, with an IC50 of 0.8 μM.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material TFAP
CAS 1011244-68-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10F3N3O
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-(5-Aminopyridin-2-yl)-4-(trifluoromethyl)benzamide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 155 mg/mL (551.15 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C(N)C=C1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
Peso molecular (g/mol) 281.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.23
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.