Learn More
Tezacaftor, TRC
Código de producto. 17978394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17978394 5 mg 5 miligramos
17989974 10 mg 10 miligramos
17988004 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17978394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3215105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1152311-62-0
Fórmula molecular C26 H27 F3 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 520.4976
Sinónimo 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-1H-indol-5-yl]cyclopropanecarboxamide (ACI), (R)-1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-(1-(2,3-dihydroxypropyl)-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl)cyclopropanecarboxamide, Tezacaftor, VX 661, 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-1H-indol-5-yl]cyclopropanecarboxamide (ACI), 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-1H-indol-5-yl]cyclopropanecarboxamide, (R)-1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-(1-(2,3-dihydroxypropyl)-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl)cyclopropanecarboxamide, Tezacaftor, VX 661
Nombre IUPAC 1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-N-[1-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-6-fluoro-2-(1-hidroxi-2-metilpropano-2-il)indol-5-il]ciclopropano-1-carboxamida
SMILES CC(C)(CO)c1cc2cc(NC(=O)C3(CC3)c4ccc5OC(F)(F)Oc5c4)c(F)cc2n1C[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tezacaftor
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27F3N2O6/c1-24(2,13-33)22-8-14-7-18(17(27)10-19(14)31(22)11-16(34)12-32)30-23(35)25(5-6-25)15-3-4-20-21(9-15)37-26(28,29)36-20/h3-4,7-10,16,32-34H,5-6,11-13H2,1-2H3,(H,30,35)/t16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.1821