Learn More
Metabolito M1 de tezacaftor, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tezacaftor Metabolite M1 |
| CAS | 1432656-97-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C26H25F3N2O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-((4R)-8-fluoro-2-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,1-dimethyl-1,2,4,5-tetrahydro-[1,4]oxazepino[4,5-a]indol-9-yl)cyclopropane-1-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H25F3N2O6/c1-24(2)21-8-13-7-17(16(27)10-18(13)31(21)11-15(12-32)35-23(24)34)30-22(33)25(5-6-25)14-3-4-19-20(9-14)37-26(28,29)36-19/h3-4,7-10,15,23,32,34H,5-6,11-12H2,1-2H3,(H,30,33)/t15-,23?/m1/s1 |
| SMILES | C(NC=1C=C2C(=CC1F)N3C(=C2)C(C)(C)C(O)O[C@@H](CO)C3)(=O)C4(CC4)C=5C=C6C(=CC5)OC(F)(F)O6 |
| Peso molecular (g/mol) | 518.48 |
| Porcentaje de pureza | >95 |