Learn More
Texwipe™ Cuadernos para salas limpias TexWrite™
Código de producto. 11515415 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11515415 Azul paquete de 10
1 options
Código de producto. 11515415 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX5708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00€
    1065.09€ / paquete de 10
    Ahorro 219.91€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Los cuadernos científicos con encuadernación permanente incluyen una encuadernación cosida que evita la extracción de páginas sin daños evidentes
  • Todas las páginas están numeradas secuencialmente con líneas de firma dobles y fechas para proporcionar una mayor seguridad de registros
  • Cubierta Mylar™ sellada permanentemente y resistente a productos químicos
  • Contienen 100 hojas azules con márgenes hechas de sustrato TexWrite duradero e impresas con tinta ligeramente tintada, baja en sodio y baja en calcio
Información de órdenes
Cada cuaderno cuenta con un envoltorio doble de polipropileno protector.
Especificaciones
Material Silicona
Color Azul
Material de recubrimiento Mylar sellado
Dimensiones (L x An) 8,2 x 11 in
Longitud (imperial) 8,2 in
Longitud (métrico) 216 mm
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 279 mm
Para utilizar con (aplicación) Cuaderno de laboratorio, registro crítico y registro legal
Tipo de producto Cuaderno para salas limpias