Descripción
Material de documentación de alto rendimiento diseñado para entornos de fabricación ultralimpios que no toleran la contaminación por celulosa.
- Ultralimpio con baja generación de partículas y desprendimiento de tóner
- Excelente captura de tinta sin riesgo de emborronamiento
- Bajo potencial de descarga electrostática para reducir el riesgo de daños electrostáticos
- Compatible con impresoras y fotocopiadoras de inyección de tinta, láser y de tóner
- Los bolígrafos se deslizan fácilmente sobre la superficie sin saltos ni salpicaduras
- Reciclable como plástico
- Se puede esterilizar en autoclave para su uso en ambientes estériles
Información de órdenes
Las hojas miden 8,5 x 11 in. Presentación de 100 hojas por resma, cinco resmas por caja.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Sintético |
| Color | Blanco, azul |
| Dimensiones (L x An) | 8,5 x 11 in |
| Longitud (imperial) | 8,5 in |
| Longitud (métrico) | 216 mm |
| Anchura (imperial) | 11 in |
| Anchura (métrico) | 279 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos de fabricación ultralimpios que no toleran la contaminación por celulosa |
| Tipo de producto | Papel de documentación para salas limpias |