Learn More
Texwipe™ Tacos de notas TexWrite™ TexNotes
Código de producto. 11595415 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Color unitSize
11595415 Azul paquete de 72
1 options
Código de producto. 11595415 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX5820
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para añadir notas a documentos, informes, equipos y superficies de trabajo sin riesgo de daños o contaminación
Características
  • Papel Bond para salas limpias azul TexWrite™ 22
  • Adhesivo exclusivo y temporal
  • 72 hojas por almohadilla
  • Envasado para salas limpias
  • Longitud × anchura: 7,62 × 10,16 cm
Ventajas
  • Ultraclean con baja generación de partículas y fibras
  • Adhesivo extraíble con bajo contenido de residuos
  • Baja contaminación iónica
Especificaciones
Material Elastómero polimérico
Color Azul
Dimensiones (L x An) 3 x 4 in
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 102 mm
Para utilizar con (aplicación) Anotación de documentos, etiquetado de equipos, notas y recordatorios
Tipo de producto Taco de notas adhesivo
Peso (imperial) 22 lb
Peso (métrico) 32,6 gsm