Learn More
Texwipe™ Hisopos de poliestireno estériles
Código de producto. 17278879 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura de la cabeza (imperial):
0,22 in
Anchura de la cabeza (métrico):
5,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Anchura de la cabeza (imperial) Anchura de la cabeza (métrico) Tamaño de la unidad
17278879 0,22 in 5,8 mm paquete de 500
1 options
Código de producto. 17278879 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor STX763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    968.00€
    803.39€ / paquete de 500
    Ahorro 164.61€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Los hisopos de poliéster hilado estériles Texwipe están fabricados con poliéster de grado USP al 100 %, unidos de forma segura al asa de madera o poliestireno con un adhesivo a base de agua.
  • Vigilancia medioambiental
  • Limpieza con soluciones y disolventes compatibles
  • Recogida de polvos finos
  • Muestreo de superficies
  • Recogida y transporte de muestras bacteriológicas
  • Especificaciones
    Longitud (imperial) 6,1 in
    Tipo de producto Hisopo
    Longitud (métrico) 155 mm
    Material Poliéster de hilado apto para uso médico
    Anchura de la cabeza (imperial) 0,22 in
    Anchura de la cabeza (métrico) 5,8 mm
    Tipo de mango Poliestireno
    Tipo de adhesivo A base de agua
    Material del mango Poliestireno
    Estilo de punta Grande
    Material de la punta Espuma