Learn More
Texwipe™ Hisopo de muestreo Absorbond™ grande
Código de producto. 15655937
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
127,5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15655937 127,5mm paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15655937 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00€
    1483.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 312.00€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la validación de limpieza de equipos utilizados en la fabricación de API, excipientes, fármacos y productos biotecnológicos
  • El tejido no tejido de poliéster 100 % hidroentrelazado no contiene surfactantes contaminantes
  • Ofrece excelentes tasas de recuperación al atrapar las muestras en la estructura del hisopo sin que se adhieran, lo que permite su liberación completa en el diluyente
  • Compatible con una gran variedad de disolventes
  • El mango de polipropileno rígido proporciona un soporte firme para el muestreo de áreas amplias y superficies planas
  • El mango separable permite colocar la cabeza del hisopo en un vial de muestreo con una manipulación mínima
Especificaciones
Estructura Paleta de cabeza plana, mango de fácil agarre
Diámetro del mango (imperial) 0,205 in
Longitud (imperial) 5,02 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies delicadas como conjuntos ópticos, uso de disolventes (como IPA), limpieza de ranuras, pistas, ranuras y otros espacios pequeños
Color del asa Verde claro
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 5,2mm
Longitud (métrico) 127,5mm
Longitud del mango (imperial) 4,008 in
Longitud del mango (métrico) 101,8mm
Grosor (métrico) 4,2mm
Longitud de la punta (imperial) 1,012 in
Longitud de la punta (métrico) 25,7mm
Anchura de la punta (métrico) 25cm
Anchura de la punta 0,16 in
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Material de la punta Poliéster hidroentrelazado Absorbond™