Descripción
- Ideal para sellar, empaquetar, codificar por colores e identificar productos en salas blancas.
- Bolsas reutilizables para salas blancas con prensa y sellado
- Alta conformabilidad, adhesión y cohesión.
- Material de soporte de LDPE y adhesivo acrílico
- Libre de látex, bajo en halógenos, cloruros lixiviables y metales pesados.
- 5,5 milésimas de espesor total
- 7,62 cm (3 in) Núcleo de HDPE
- Longitud del rollo: 33 m (36 yd.)
- Variedad de colores y anchos disponibles.
- El número de cat. 18-366-461 incluye 5 cm (2 in) perforaciones
Información de órdenes
Envasado exclusivamente en bolsas para salas blancas con sistema de prensado y sellado.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 3 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Transparente |
| Formato | Rollo |
| Material | LDPE |
| Para utilizar con (aplicación) | Embalaje para salas blancas, codificación por colores, etiquetado y sellado de cajas de obleas |
| Sin látex | Sí |
| Cantidad | 48/Pk. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40 a 190 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C a +88 °C |
| Mostrar más |