Learn More
Texwipe™ Alfombrillas para el control de la contaminación IdealMat™, 60 capas
Código de producto. 11575315 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Dimensiones (L x An):
45 x 25 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11575315 Blanco 45 x 25 pulg. paquete de 4
1 options
Código de producto. 11575315 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor AMA254582W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00€
    280.26€ / paquete de 4
    Ahorro 41.74€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Colocación directa sobre el suelo
Puede elegir entre alfombrillas de 30 o de 60 capas.
  • El revestimiento adhesivo homogéneo de cada capa captura las partículas del tránsito de los pies y de las ruedas de los equipos.
  • El agente antimicrobiano del recubrimiento reduce la posibilidad de propagación de gérmenes y bacterias en el área controlada.
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 45 x 25 pulg.
Cantidad 60 capas
Color Blanco