Learn More
Texwipe™ Alfombrillas para el control de la contaminación IdealMat™, 30 capas
Código de producto. 11565315 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Dimensiones (L x An):
25 x 45 pulg.
45 x 25 pulg.
46 x 36 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
11565315 Blanco 45 x 25 pulg. paquete de 8
11525325 Azul 46 x 36 pulg. paquete de 8
11505325 Azul 45 x 25 pulg. paquete de 8
12410070 Blanco 46 x 36 pulg. paquete de 8
15762386 Gris 25 x 45 pulg. paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11565315 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor AMA254581W
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Colocación directa sobre el suelo
  • El revestimiento adhesivo homogéneo de cada capa captura las partículas del tránsito de los pies y de las ruedas de los equipos.
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 45 x 25 pulg.
Cantidad 30 capas
Color Blanco